Läs mer
4-hexylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163444
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10163444 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10163444 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09862DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hexylbenzoic acid
CAS 21643-38-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H18O2
Linjär formel CH3(CH2)4CH2C6H4COOH
MDL-nummer MFCD00013997
Kvantitet 1 g
Synonym benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
InChI-nyckel CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-hexylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 206.285
PubChem CID 30725
Formel vikt 206.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hexylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.