Läs mer
4-Hexylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hexylpyridine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12-10-8-11/h7-10H,2-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 163.136 |