Läs mer
4-Hexylresorcinol, 98 %
Produktkod. 10328530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10328530 100 g Glasflaska 100g
10674702 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10328530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197921000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-77-6
Molekylformel C12H18O2
Molekylvikt (g/mol) 194.27
MDL-nummer MFCD00002284
InChI-nyckel WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC-namn 4-hexylbensen-1,3-diol
LEDER CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hexylresorcinol
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 65,0 °C till 70,0 °C
Färg Orange till vitt eller rosa
Kokpunkt 333,0 °C till 335,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, II, 904
Merck Index 15, 4748
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5 g/l (18 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, glycerol, eter, kloroform, aceton och vegetabiliska oljor
Formel vikt 194.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.