missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hexylresorcinol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15861091
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861091 100 g 100g
15851091 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15861091 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8206470100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 136-77-6
Kvalitet Research
Molekylformel 4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
Molekylvikt (g/mol) 194.27

Specifikationer

Smältpunkt 64°C to 67°C
Kokpunkt 333°C to 335°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002284
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 4-Hexylresorcinol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.