Läs mer
4-HO-DPHP, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-HO-DPHP |
| CAS | 114527-61-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H11 O5 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxyphenyl Phenyl Hydrogen Phosphate, 4-Hydroxyphenyl Diphenyl Phosphate, Phosphoric Acid (4-Hydroxyphenyl)diphenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O5P/c13-10-6-8-12(9-7-10)17-18(14,15)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H,(H,14,15) |
| LEDER | Oc1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-hydroxyphenyl) phenyl hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.187 |
| Visa mer |