Läs mer
4-Hydrazino-2,6-dimetylpyrimidin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344802
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10344802 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10089241 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10371CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14331-56-7
Molekylformel C6H10N4
Molekylvikt (g/mol) 138.174
MDL-nummer MFCD00102150
InChI-nyckel HVAYIAWJHRUOBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736395
IUPAC-namn (2,6-dimetylpyrimidin-4-yl)hydrazin
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)C)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazino-2, 6-dimethylpyrimidine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-hydrazino-2,6-dimethylpyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-hydrazinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-yl hydrazine, 2,6-dimethyl-pyrimidin-4-yl-hydrazine, 2,4-dimethyl-6-hydra-zinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidine-4-ylhydrazine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl hydrazine, pyrimidine,4-hydrazinyl-2,6-dimethyl, pyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethyl
Formel vikt 138.17
Procent renhet 95%