missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydrazino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydrazino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 29939-37-5 |
| Molekylformel | C4 H6 N4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-8-3-1-4(9)7-2-6-3/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8,9) |
| LEDER | NNc1cc(O)ncn1 |
| IUPAC-namn | 6-hydrazinylpyrimidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.12 |
| Formel vikt | 126.0542 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?