Läs mer
4-hydrazino-n-metylbensen metansulfonamidhydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30393402
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30393402 500 mg
1 options
Produktkod. 30393402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH714350500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazino-N-methylbenzenemethanesulfonamide Hydrochloride
CAS 88933-16-8
Molekylformel C8 H13 N3 O2 S . Cl H
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzenemethanesulfonamide, 4-hydrazinyl-N-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanesulfonamide, 4-hydrazino-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 4-Hydrazino-N-methylbenzenemethanesulfonamide hydrochloride, GR 40918A, Sumatriptan sulphazine, Sumatriptan succinate related, Sulphazine (GR 40918A), Sulphazine azide (GR 107193X)
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O2S.ClH/c1-10-14(12,13)6-7-2-4-8(11-9)5-3-7;/h2-5,10-11H,6,9H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNS(=O)(=O)Cc1ccc(NN)cc1
IUPAC-namn 1-(4-hydrazinylfenyl)-N-metanesulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 251.73
Formel vikt 251.05
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.