Läs mer
4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, Maybridge™
Produktkod. 10354412
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10354412 10 g 10g
10262912 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354412 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06645EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17852-52-7
Molekylformel C6H10ClN3O2S
Molekylvikt (g/mol) 223.675
MDL-nummer MFCD00052262
InChI-nyckel IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
IUPAC-namn 4-hydrazinylbenzenesulfonamide;hydrochloride
LEDER C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel NH2NHC6H4SO2NH2·HCl
Kvantitet 10 g
Formel vikt 223.68
Procent renhet 95%