Läs mer
4-hydrazinobensensulfonsyrahydrat, 98 %
Produktkod. 11440993
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440993 5 g 5g
11450993 25 g 25g
11460993 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13362.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-71-5 | C6H8N2O3S | 188,20 g/mol
4-Hydrazinobensensulfonsyra används som mellanprodukt för tillverkning av läkemedel, färgämnen och annan organisk syntes. De har aktiva tillämpningar inom organisk syntes för jordbrukskemikalier, läkemedel, fotografi, värmestabilisatorer, polymerisationskatalysatorer, flamskyddsmedel, jäsmedel för plast, sprängämnen och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Hydrazinobensensulfonsyra används som mellanprodukt för att tillverka läkemedel, färgämnen och annan organisk syntes. De har aktiva tillämpningar inom organisk syntes för jordbrukskemikalier, läkemedel, fotografi, värmestabilisatorer, polymerisationskatalysatorer, flamskyddsmedel, jäsmedel för plast, sprängämnen och färgämnen.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under normala förhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvaras i slutna kärl. Hygroskopisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-71-5
Molekylformel C6H8N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 188.20
MDL-nummer MFCD00025097
InChI-nyckel IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
PubChem CID 66825
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensensulfonsyra
LEDER NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate
Smältpunkt ∼286 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 514779
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,4773
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 188,20 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.