Läs mer
4-hydrazinobensensulfonsyra, TRC
Produktkod. 30402580
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30402580 100 g
1 options
Produktkod. 30402580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH710120100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid
CAS 98-71-5
Molekylformel C6 H8 N2 O3 S
Kvantitet 100 g
Synonym p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, 4-Sulfophenylhydrazine, NSC 1608, Phenylhydrazine-4-sulfonic Acid, Phenylhydrazine-p-sulfonic Acid, Sulfanilic Acid Hydrazine, p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, p-Hydrazinophenylsulfonic Acid, p-Sulfophenylhydrazine
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11/h1-4,8H,7H2,(H,9,10,11)
LEDER NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensensulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 188.2
Formel vikt 188.0256