Learn More
4-Hydrazinobenzoic acid, 97%
Product Code. 11431558
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11431558 50 g 50g
11421558 10 g 10g
11441558 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11431558 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13874.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 619-67-0 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-67-0
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.153
MDL-nummer MFCD00007581
InChI-nyckel PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
PubChem CID 12089
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzoic acid
Smältpunkt ∼216°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 387378
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.