Läs mer
4-hydrazinobensoesyra, 98 %
Produktkod. 10517942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10517942 100 g Glasflaska 100g
10055383 5 g Glasflaska 5g
10166800 25 g Glasflaska 25g
10257903 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10517942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411791000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 619-67-0 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-67-0
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00007581
InChI-nyckel PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
PubChem CID 12089
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: < 10 g/L (20 °C). Andra lösligheter: begränsat lösligt i alkoholer
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydrazinobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.