Läs mer
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 97%
Produktkod. 15119323 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15119323 10 g 10g
15139323 50 g 50g
15149323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15119323 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450670100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24589-77-3
Molekylformel C7H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.61
MDL-nummer MFCD00039073
InChI-nyckel XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensoesyra;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Smältpunkt 252.0°C to 254.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 188.61
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.