Läs mer
4-hydrazinobenzoesyra hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11499846
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499846 50 g 50g
11489846 10 g 10g
11409856 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20326.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188,61 g/mol
4-Hydrazinobensoesyrahydroklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den kan användas för framställning av 4-(3-(2-(tert-butoxikarbonylamino)etyl)-5-hydroxi-lH-pyrazol-1-yl)bensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Hydrazinobensoesyrahydroklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den kan användas för framställning av 4-(3-(2-(tert-butoxikarbonylamino)etyl)-5-hydroxi-lH-pyrazol-1-yl)bensoesyra.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24589-77-3
Molekylformel C7H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.61
MDL-nummer MFCD00039073
InChI-nyckel XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensoesyra;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Smältpunkt 252 °C till 254 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 188.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.