Läs mer
4-hydrazinobenzoesyra hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 24589-77-3 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O2 . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H |
| LEDER | Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-hydrazinobensoesyra; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.612 |
| Formel vikt | 188.0353 |