Läs mer
4-hydrazinobenzoesyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30402509
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30402509 1 g
1 options
Produktkod. 30402509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7165751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
CAS 24589-77-3
Molekylformel C7 H8 N2 O2 . H Cl
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
LEDER Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-hydrazinobensoesyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 188.612
Formel vikt 188.0353