missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroperoxy Cyclophosphamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide-d4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)/i2D2,3D2 |
| Formel vikt | 296.0398 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?