Läs mer
4-Hydroperoxy Cyclophosphamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13) |
| Formel vikt | 292.0146 |