Läs mer
4-Hydroperoxi cyklofosfamid, TRC
Produktkod. 30010507
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010507 1 mg
30006882 10 mg
30008246 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7146751MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39800-16-3
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 293.08
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloroetyl)-4-hydroperoxy-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin
LEDER OOC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)
Formel vikt 292.0146