Läs mer
4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium Bromide |
| CAS | 1092120-53-0 |
| Molekylformel | C7 H16 N O . Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidin-1-ium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8;/h7,9H,3-6H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+]1(C)CCC(O)CC1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-ol;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.112 |
| Formel vikt | 209.0415 |