Läs mer
4-Hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile |
| CAS | 34133-58-9 |
| Molekylformel | C8 H4 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxyisophthalonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,11H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1C#N)C#N |
| IUPAC-namn | 4-hydroxybenzene-1,3-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0324 |