Läs mer
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium Dichloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 205°C |
| MDL-nummer | MFCD00012979 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride, Amidol, 2,4-Diaminophenol dihydrochloride, Phenol-2,4-diammonium dichloride, 1-Hydroxybenzene-2,4-diammonium dichloride, 4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride |