Läs mer
4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone (3,3,4,4-D4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone (3,3,4,4-D4) |
| CAS | 359435-75-9 |
| Molekylformel | C9 2H4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Butanone-3,3,4,4-d4, 4-hydroxy-1-(3-pyridinyl)- (9CI), 4-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-1-butanone-3,3,4,4-D4, 4-Hydroxy-1-(pyridin-3-yl)butan-1-one-3,3,4,4-d4, 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone-d4, 4-Oxo-4-(3-pyridyl)-1-butanol-1,1,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2/i2D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4-tetradeuterio-4-hydroxy-1-pyridin-3-ylbutan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.21 |
| Formel vikt | 169.1041 |