Läs mer
4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2 |
| Formel vikt | 165.079 |
| Procent renhet | >95% |