Läs mer
4-Hydroxy-1-methylpiperidine, 98%
Produktkod. 11322516
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322516 100 g 100g
11332516 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06415.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
4-Hydroxi-1-metylpiperidin används som reaktant för optimering av Novobiocin-ställningen för att producera antitumörmedel, ersättning kring stelningsringen för histamin H4-receptorantagonistsyntes. Det används också som en reaktant i syntesen av CaMKII-, VEGFR- och FGFR-kinashämmare och fosfoinositid-3-kinas, proteinlysinmetyltransferas G9a-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Hydroxy-1-metylpiperidin används som reaktant för optimering av Novobiocin-ställningen för att producera antitumörmedel, ersättning kring den stelande ringen för histamin H4-receptorantagonistsyntes. Det används också som en reaktant i syntesen av CaMKII-, VEGFR- och FGFR-kinashämmare och fosfoinositid-3-kinas, proteinlysinmetyltransferas G9a-hämmare.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Inkompatibel med vatten och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-52-5
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00006500
InChI-nyckel BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
IUPAC-namn 1-metylpiperidin-4-ol
LEDER CN1CCC(CC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Smältpunkt 26°C to 30°C
Densitet 0.98
Kokpunkt 198°C to 200°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 100 g
Beilstein 103024
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 115.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.