Läs mer
4-hydroxy-1-metylpiperidin, TRC
Produktkod. 30407662
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30407662 25 g
1 options
Produktkod. 30407662 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH97245325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
CAS 106-52-5
Molekylformel C6H13NO
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-hydroxypiperidine, N-Methyl-4-piperidinol, NSC 60705
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
LEDER CN1CCC(O)CC1
IUPAC-namn 1-metylpiperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 115.17
Formel vikt 115.0997