Läs mer
4-hydroxy-1-metylpiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-1-methylpiperidine |
| CAS | 106-52-5 |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-hydroxypiperidine, N-Methyl-4-piperidinol, NSC 60705 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(O)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-metylpiperidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vikt | 115.0997 |