Läs mer
4-Hydroxy-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 98+%, Alfa Aesar™
Produktkod. 11358345
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358345 5 g 5g
11348345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10286.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 21314-17-0
Molekylformel C11H8N4O
Molekylvikt (g/mol) 212.21
MDL-nummer MFCD00082637
InChI-nyckel SVKPVSOBZKPDIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-1-phenylpyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1-phenyl-1,5-dihydro-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5-dihydro-1-phenyl, 1-phenyl-2h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, gdzqghgckkwnac-uhfffaoysa-n, 1-phenylpyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, 1-phenyl-5h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1-phenyl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4 5h-one, 1-phenyl-5-hydropyrazolo 5,4-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 88867
IUPAC-namn 1-phenyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
LEDER O=C1N=CN=C2N(NC=C12)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smältpunkt 304°C to 307°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 198880
Formel vikt 212.21
Procent renhet ≥98%