missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxy-13-cis-retinoic Acid, TRC

Produktkod. 30010688
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010688 25 mg
30009571 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010688 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95339525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75281-25-3
Molekylformel C20 H28 O3
Molekylvikt (g/mol) 316.43
Synonym Retinoic acid, 4-hydroxy-, 13-cis-, 13-cis-4-Hydroxyretinoic acid, 4-Hydroxy-13-cis-retinoic acid, 4-Hydroxyisotretinoin, (2Z,4E,6E,8E)-9-[(3RS)-3-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl]-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic Acid
IUPAC-namn (2Z,4E,6E,8E)-9-(3-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
LEDER C\C(=C\C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(O)CCC1(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-13-cis-retinoic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13,18,21H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13-
Formel vikt 316.2038
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.