missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy-17beta-estradiol-1,2,16,16,17-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-17 beta-estradiol-16,16,17-D3 |
| CAS | 221093-38-5 |
| Molekylformel | C18 2H5 H19 O3 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21 H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1/i4D,6 D,7D2,16 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])[C@]4([2 H])O)[C@@H]3 CCc2c(O)c1O |
| IUPAC-namn | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-1,2,16,16,17-pentadeuterio-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,4,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.41 |
| Formel vikt | 293.2039 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?