Läs mer
4-Hydroxy-17Beta-estradiol-16,16,17-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-17beta-estradiol-16,16,17-D3 |
| CAS | 221093-38-5 |
| Molekylformel | C18 2H5 H19 O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-1,2,16,16,17-d5-3,4,17-triol, (17β)- (9CI, ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-1,2,16,16,17-d5-3,4,17-triol (ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol-1,2,16,16,17-d5, 4-Hydroxy-17β-estradiol-1,2,16,16,17-d5, 4-Hydroxyestradiol-d5, 4-Hydroxyestradiol-1,2,16,16,17-d5, 4-Hydroxyestradiol-1,2,16,16,17-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1/i4D,6D,7D2,16D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc2c(O)c1O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-1,2,16,16,17-pentadeuterio-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,4,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.41 |
| Formel vikt | 293.2039 |