missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxy-17Beta-estradiol, TRC

Produktkod. 30040568
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30040568 5 mg -
30040367 1 mg -
18090330 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9418955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5976-61-4
Molekylformel C18 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol, (17β)- (9CI, ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol (ACI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17β-triol (7CI, 8CI), 4-Hydroxy-17β-estradiol, 4-Hydroxyestradiol
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,4,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-17 beta-estradiol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1
Formel vikt 288.1725
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.