Läs mer
4-hydroxi-2,2,6,6-tetrametyl-piperidinooxi, 98 %, fri radikal, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10337740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10337740 1 g Glasflaska 1g
10144480 5 g Glasflaska 5g
10399813 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10337740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2 | 172.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Polymerisationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2226-96-2
Molekylformel C9H18NO2
Molekylvikt (g/mol) 172.25
MDL-nummer MFCD00006478
Synonym 4-Hydroxy-TEMPO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy
Namnnotering Free radical
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69.0°C to 73.0°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Fieser 09,247
Merck Index 15, 9284
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Viskositet 20 mPa.s (40°C)
Formel vikt 172.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.