Läs mer
4-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026591
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11465287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22664.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.257 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2403-88-5
Molekylformel C9H19NO
Molekylvikt (g/mol) 157.257
MDL-nummer MFCD00005983
InChI-nyckel VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-ol
LEDER CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Smältpunkt 129°C to 133°C
Densitet 1.085
pH 11.2
Kokpunkt 212°C to 215°C
Flampunkt 124°C (255°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 105039
Formel vikt 157.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.