Läs mer
4-Hydroxy-2(5H)-furanon, 95 %
Produktkod. 10216290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216290 1 g Glasflaska 1g
10209743 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 235260010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-57-1
Molekylformel C4H4O3
Molekylvikt (g/mol) 100.07
MDL-nummer MFCD00052187
InChI-nyckel JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
PubChem CID 54683813
IUPAC-namn 3-hydroxi-2H-furan-5-on
LEDER OC1=CC(=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2(5H)-furanone
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 135 °C till 137 °C
Färg Beige-Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, acetonitril, DMSO
Formel vikt 100.07
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.