Läs mer
4-Hydroxy-2,6-dimethylacetanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-2,6-dimethylacetanilide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-9(13)5-7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 179.0946 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?