Läs mer
4-Hydroxy-2-butanon, TRC
Produktkod. 30398315
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30398315 25 g
1 options
Produktkod. 30398315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH81900025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-butanone
CAS 590-90-9
Molekylformel C4H8O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Hydroxybutan-3-one, 2-Hydroxyethyl Methyl Ketone, 3-Ketobutan-1-ol, 3-Ketobutanol, 3-Oxo-1-butanol, 3-Oxobutanol, 4-Butanol-2-one, 4Hydroxy-2-butanone, Methylolacetone, Monomethylolacetone, NSC 41219
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
LEDER CC(=O)CCO
IUPAC-namn 4-hydroxybutan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Formel vikt 88.0524