Läs mer
4-hydroxy-2-metoxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30404825
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30404825 5 g
1 options
Produktkod. 30404825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9460305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
CAS 18278-34-7
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy-, o-Anisaldehyde, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-3-methoxyphenol, 4-Hydroxy-o-anisaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
LEDER COc1cc(O)ccc1C=O
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metoxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473