Läs mer
4-Hydroxy-2-methyl- 1,1-dioxide-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide, TRC
Produktkod. 30400653
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30400653 50 mg
1 options
Produktkod. 30400653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH62048550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 105410-48-8
Molekylformel C8 H8 N2 O4 S2
Kvantitet 50 mg
Synonym Tenoxicam Imp. G (EP), 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O4S2/c1-10-5(8(9)12)6(11)7-4(2-3-15-7)16(10,13)14/h2-3,11H,1H3,(H2,9,12)
LEDER CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)N
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 260.29
Formel vikt 259.9925