Läs mer
4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 24683-25-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. C (EP), Piroxicam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-12-8(10(11)14)9(13)6-4-2-3-5-7(6)17(12,15)16/h2-5,13H,1H3,(H2,11,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C(N)C1=C(O)C=2C=CC=CC2S(=O)(=O)N1C |
| Visa mer |