Läs mer
4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Produktkod. 17942076
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17942076 50 mg
1 options
Produktkod. 17942076 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0247.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 105410-48-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H8 N2 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tenoxicam Imp. G (EP), 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Tenoxicam Impurity G
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O4S2/c1-10-5(8(9)12)6(11)7-4(2-3-15-7)16(10,13)14/h2-3,11H,1H3,(H2,9,12)
LEDER CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)N
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 260.29
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 259.9925 g/mol