Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-2-methylbenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 15469837
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469837 250 mg 250mg
15459837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469837 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H53068.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 493035-82-8
Molekylformel C7H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 151.96
MDL-nummer MFCD03788424
InChI-nyckel OYIYNIONWDBJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-hydroxy-2-methyl phenylboronic acid, 4-borono-3-methylphenol, 4-hydroxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-hydroxy-2-methyl phenyl boronic acid, 2-borono-5-hydroxytoluene, boronic acid, 4-hydroxy-2-methylphenyl, 5-hydroxytoluene-2-boronic acid, 4-hydroxy-2-methylphenylboronicacid, tavaborole impurity 3
PubChem CID 2773448
IUPAC-namn (4-hydroxy-2-methylphenyl)boronic acid
LEDER CC1=CC(O)=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-methylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 100°C to 104°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 151.96
Procent renhet 98%