Läs mer
4-Hydroxy-2-methylquinoline, 98+%
Produktkod. 11471998
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11471998
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14587.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 607-67-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
4-hydroxi-2-metylkinolin fungerar som en mellanprodukt i syntesen av dequaliniumklorid och som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Hydroxi-2-metylkinolin fungerar som en mellanprodukt i syntesen av dequaliniumklorid och som
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-67-0
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00006758,MFCD00518775
InChI-nyckel NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
PubChem CID 69089
LEDER CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Smältpunkt 234°C to 236°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 118320
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 2-metyl-lH-kinolin-4-on
Formel vikt 159.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.