missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 74230-08-3 |
| Molekylformel | C7 H5 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.118 |
| Formel vikt | 183.017 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?