Läs mer
4-Hydroxy-2-phenylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-2-phenylquinoline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO/c17-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)16-13-9-5-4-8-12(13)15/h1-10H,(H,16,17) |
| Formel vikt | 221.0841 |