Läs mer
4-Hydroxy-2-piperidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-2-piperidinone |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8) |
| Formel vikt | 115.0633 |