missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 1243395-68-7 |
| Molekylformel | C8H5O2F3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-4,13H |
| LEDER | Oc1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vikt | 190.0242 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?