Läs mer
4-Hydroxy-2-(trifluormetyl)benzonitril, 98 %
Produktkod. 15488005
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488005 250 mg 250mg
15424847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32158.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 320-42-3 | C8H4F3NO | 187,121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-42-3
Molekylformel C8H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 187.121
MDL-nummer MFCD06797340
InChI-nyckel MDBVIOUGHSKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoroemthyl benzonitrile, pubchem4807, 2-cyano-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783153
IUPAC-namn 4-hydroxi-2-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 120 °C till 124 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.