Läs mer
4-Hydroxy-2-(trifluorometyl)pyrimidin, 97 %
Produktkod. 11367906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367906 5 g 5g
11357906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13118.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164,087 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1546-80-1
Molekylformel C5H3F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.087
MDL-nummer MFCD00151833
InChI-nyckel PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
PubChem CID 243570
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)-lH-pyrimidin-6-on
LEDER C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smältpunkt 168 °C till 171 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 778887
Formel vikt 164.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.